Learn More
Liothyronine sodium, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
Liothyronine sodium is an active form of thyroid hormone. Liothyronine sodium is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Liothyronine sodium |
| CAS | 55-06-1 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H11I3NNaO4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Triiodothyronine sodium3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodiumT3 sodium |
| Löslichkeitsinformationen | 0.1 M NaOH : 12.5 mg/mL (18.57 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 5.56 mg/mL (8.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(O[Na])=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 672.96 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.