Learn More
Liothyronine sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 16471976
Marke: Medchem Express HYA0070
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Liothyronine sodium is an active form of thyroid hormone. Liothyronine sodium is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Liothyronine sodium is an active form of thyroid hormone. Liothyronine sodium is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Liothyronine sodium
CAS 55-06-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H11I3NNaO4
Menge 500 mg
Synonym Triiodothyronine sodium3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodiumT3 sodium
Löslichkeitsinformationen 0.1 M NaOH : 12.5 mg/mL (18.57 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 5.56 mg/mL (8.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(O[Na])=O
Molekulargewicht (g/mol) 672.96
Formelmasse 672.96
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.