Learn More
Lixivaptan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483406 25 mg -
16475988 10 mg -
16468607 5 mg 5 Milligramm
16422137 50 mg -
16410216 2 mg -
16406416 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16483406 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14185
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lixivaptan (VPA-985, WAY-VPA 985) is an orally active and selective vasopressin receptor V2 antagonist, with IC50 values of 1.2 and 2.3 nM for human and rat V2, respectively.
Lixivaptan (VPA-985, WAY-VPA 985) is an orally active and selective vasopressin receptor V2 antagonist, with IC50 values of 1.2 and 2.3 nM for human and rat V2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lixivaptan
CAS 168079-32-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H21ClFN3O2
Menge 25 mg
Synonym VPA-985 WAY-VPA 985
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (316.50 mM)
SMILES O=C(C1=C(Cl)C=C(NC(C2=CC(F)=CC=C2C)=O)C=C1)N(C3)C4=CC=CC=C4CN5C3=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 473.93
Formelmasse 473.93
Reinheit (%) 99.21%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation