Learn More
Abnova™ LOC124220 Recombinant Protein
Recombinant protein for LOC124220 (human) gene
Marke:  Abnova™ H00124220-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16167573
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Human LOC124220 full-length ORF ( AAH09722, 18 a.a. - 172 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal
  • Theoretical molecular weight: 42.79kDa
  • Preparation: in vitro wheat germ expression system
  • Purification: glutathione sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced glutathione, pH: 8.0 in elution buffer
Sequence: KMYGPGGGKYFSTTEDYDHEITGLRVSVGLLLVKSVQVKLGDSWDVKLGALGGNTQEVTLQPGEYITKVFVAFQAFLRGMVMYTSKDRYFYFGKLDGQISSAYPSQEGQVLVGIYGQYQLLGIKSIGFEWNYPLEEPTTEPPVNLTYSANSPVGR
Best use within three months from the date of receipt.
ELISA, western blotting (recombinant protein), antibody production, protein array
Spezifikation
Spezifikation
AAH09722
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
43.2
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
KMYGPGGGKYFSTTEDYDHEITGLRVSVGLLLVKSVQVKLGDSWDVKLGALGGNTQEVTLQPGEYITKVFVAFQAFLRGMVMYTSKDRYFYFGKLDGQISSAYPSQEGQVLVGIYGQYQLLGIKSIGFEWNYPLEEPTTEPPVNLTYSANSPVGR
HRPE773/PRO1567
LOC124220
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
124220
LOC124220 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOC124220
Human
Recombinant
Solution