Learn More
Lofexidine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424537
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16424537 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16424537 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1052
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lofexidine hydrochloride
CAS 21498-08-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H13Cl3N2O
Menge 50 mg
Synonym Baq-168 MDL-14042
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (338.31 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 295.59
Formelmasse 295.59
Reinheit (%) 98.36%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism