Learn More
Loganin, MedChemExpress
Beschreibung
Loganin, a major iridoid glycoside obtained from Corni fructus, has been shown to have anti-inflammatory and anti-shock effects.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Loganin |
| CAS | 18524-94-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H26O10 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Loganoside |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (128.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H]2[C@@]([C@H]3C)([H])[C@@](C[C@@H]3O)([H])C(C(OC)=O)=CO2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 390.38 |
| Mehr anzeigen |