Learn More
Lomerizine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444477
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16444477 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16444477 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0768A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lomerizine dihydrochloride
CAS 101477-54-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H32Cl2F2N2O3
Menge 50 mg
Synonym KB-2796
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (230.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(CN2CCN(C(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)CC2)C(OC)=C1OC.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 541.46
Formelmasse 541.46
Reinheit (%) 99.82%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration