Learn More
Lomitapide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446128
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16446128 10 mg 10 Milligramm
16422267 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16446128 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14667
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lomitapide (AEGR-733; BMS-201038) is a potent inhibitor of microsomal triglyceride-transfer protein (MTP) with an IC50 of 8 nM in vitro.
Lomitapide (AEGR-733
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lomitapide
CAS 182431-12-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C39H37F6N3O2
Menge 10 mg
Synonym AEGR-733 BMS-201038
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (144.15 mM)
SMILES O=C(C1(CCCCN2CCC(NC(C3=CC=CC=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C5=C(C6=C1C=CC=C6)C=CC=C5)NCC(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 693.72
Formelmasse 693.72
Reinheit (%) 99.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation