Learn More
Lovibond™ Replacement Reagents for CHECKIT™ Comparator: DEHA Solution
Lovibond™-Ersatzreagenz für CHECKIT™-Komparator wird zur Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt.
18.90 € - 78.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseranalyse |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimeter und Spektrophotometer |
Produktcode | Marke | Format | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15392035
|
Lovibond™
461181 |
Flüssig | 100 mL | DEHA-getestete Lösung |
50.50 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10787833
|
Lovibond™
461185 |
Flüssig | 15 ml | DEHA-getestete Lösung |
18.90 €
15 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15353442
|
Lovibond™
512390BT |
Tablet | 100/Packung | EDTA-Testtabletten |
42.00 €
100 Tabletten |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15301995
|
Lovibond™
502171 |
Tablet | 250/Packung | DPD-Glyzin-Testtabletten (für Cl-Trennung) |
31.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12848121
|
Lovibond™
502171 |
Tablet | 250/Packung | DPD-Glyzin-Testtabletten (für Cl-Trennung) |
31.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15331745
|
Lovibond™
512171BT |
Tablet | 200/Packung | DPD Glycin-Testtabletten |
78.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15368970
|
Lovibond™
512171BT |
Tablet | 200/Packung | DPD Glycin-Testtabletten |
78.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15341845
|
Lovibond™
515440BT |
Tablet | 100/Packung | pH-Universal |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Lovibond™-Ersatzreagenz für CHECKIT™-Komparator wird zur Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt.
- Höchste Qualitätsstandards in der Produktion
- Konsistente und zuverlässige Reagenzien werden in Flüssigkeits- und Tablettenformaten geliefert
- Maximale Genauigkeit
Spezifikation
Wasseranalyse | |
Kolorimeter und Spektrophotometer |