Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen ohne Verschluss
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Marke: Kautex™ 2000070528
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
- Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
- Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung
- Verschlüsse separat lieferbar
Spezifikation
Weithalsflasche | |
Rund | |
Je 1 | |
Nein |
50 ml | |
LDPE | |
Nein |