Learn More
Loxapine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427276
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16427276 100 mg
16401846 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16427276 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17390
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Loxapine
CAS 10-2-1977
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H18ClN3O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (101.67 mM)
SMILES CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 327.81
Formelmasse 327.81
Reinheit (%) 99.49%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation