Learn More
LP-533401, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493496 25 mg 25 Milligramm
16486868 10 mg 10 Milligramm
16469407 5 mg -
16461559 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493496 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15849
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LP-533401
CAS 945976-43-2
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H22F4N4O3
Menge 25 mg
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(OC(C3=CC=C(C4=CC=CC(F)=C4)C=C3)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 526.48
Formelmasse 526.48
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation