Learn More
LR-90, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487946 100 mg 100 Milligramm
16454107 50 mg 50 Milligramm
16448208 10 mg -
16430648 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487946 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY76383
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LR-90 is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor, inhibits inflammatory responses in human monocytes. LR-90 is also used in the research of diabetic animal model.
LR-90 is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor, inhibits inflammatory responses in human monocytes. LR-90 is also used in the research of diabetic animal model.
Specifications
Chemischer Name oder Material LR-90
CAS 245075-84-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C35H34Cl2N4O8
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (140.93 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C=C1)OC(C)(C)C(O)=O)NC(C(Cl)=C2)=CC=C2CC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4=CC=C(C=C4)OC(C)(C)C(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 709.57
Formelmasse 709.57
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation