missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Luer Nabenschläuche

Ideal zum schnellen Verbinden und Trennen von Komponenten mit männlichen Luer-Locks.

Marke:  Hamilton™ 20917

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11568843

  • 13.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Erhältlich für eine Reihe von Gauges
  • Hergestellt aus langlebigem und chemikalienbeständigem PTFE
  • Nur Schläuche; Naben separat erhältlich

Spezifikation

Spezifikation

Schläuche
1.02 mm
Dicke 17
PTFE
1.62 mm
1/Packung
Individuell
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote