Learn More
Hamilton™ Luer Nabenschläuche
Ideal zum schnellen Verbinden und Trennen von Komponenten mit männlichen Luer-Locks.
Marke: Hamilton™ 20926
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Erhältlich für eine Reihe von Gauges
- Hergestellt aus langlebigem und chemikalienbeständigem PTFE
- Nur Schläuche; Naben separat erhältlich
Spezifikation
Schläuche | |
0.46 mm | |
Dicke 26 | |
PTFE |
0.91 mm | |
1/Packung | |
Individuell |