missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Luer Nabenschläuche

Ideal zum schnellen Verbinden und Trennen von Komponenten mit männlichen Luer-Locks.

Marke:  Hamilton™ 20916

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11558843

  • 33.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Erhältlich für eine Reihe von Gauges
  • Hergestellt aus langlebigem und chemikalienbeständigem PTFE
  • Nur Schläuche; Naben separat erhältlich

Spezifikation

Spezifikation

Schläuche
1.42 mm
Dicke 16
PTFE
2.02 mm
1/Packung
Individuell
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote