Learn More
Lumateperone tosylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16483817 50 mg -
16457686 100 mg 100 Milligramm
16440338 5 mg 5 Milligramm
16407878 10 mg 10 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16483817
Marke: Medchem Express HY19733
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lumateperone (ITI-007) tosylate is a 5-HT2A receptor antagonist (Ki = 0.54 nM), a partial agonist of presynaptic D2 receptors and an antagonist of postsynaptic D2 receptors (Ki = 32 nM), and a dopamine D1 receptor modulator. Lumateperone tosylate has anticancer activity and can also be used in studies of psychiatric disorders such as schizophrenia.
Lumateperone (ITI-007) tosylate is a 5-HT2A receptor antagonist (Ki = 0.54 nM), a partial agonist of presynaptic D2 receptors and an antagonist of postsynaptic D2 receptors (Ki = 32 nM), and a dopamine D1 receptor modulator. Lumateperone tosylate has anticancer activity and can also be used in studies of psychiatric disorders such as schizophrenia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lumateperone tosylate
CAS 1187020-80-9
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H36FN3O4S
Menge 50 mg
Synonym ITI-007 tosylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (176.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CC[C@@](N3CCN(C)C4=C3C5=CC=C4)([H])[C@@]5([H])C2.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 565.7
Formelmasse 565.7
Reinheit (%) 96.56%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation