Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color Probe qPCR Master Mix, low ROX
Optimieren Sie Ihre qPCR mit Sondendetektion mithilfe von standardmäßigen Cycling-Protokollen zusammen mit diesen gebrauchsfertigen Mastermixen mit vorgemischter UDG, mit oder ohne blaue Farbe.
Marke:  Thermo Scientific™ K0341
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13223169
  • 249.00 € / 250 Reaktionen
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Luminaris Color Probe und Luminaris Probe qPCR Master Mixe sind universelle, gebrauchsfertige Lösungen, die für die qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind. Die Master-Gemische umfassen Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) sowie dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template, die Primer und die Sonde hinzugefügt werden.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet die Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Empfindlichkeit der PCR, während dUTP und UDG in der Mischung vor Verschleppungskontamination schützen. Die Luminaris Color Probe qPCR Master Mixe werden durch einen inerten blauen Farbstoff und einen separaten gelben Probenpuffer supplementiert, der einen gelben Farbstoff enthält. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün.
Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Individuelle Formulierungen von Luminaris Color Probe und Luminaris Probe qPCR Master Mixen mit ROX als passiven Referenzfarbstoff in verschiedenen Konzentrationen sind für die meisten qPCR-Plattformen erhältlich.
Die qPCR-Mastergemische Thermo Scientific Luminaris Color Probe qPCR sind universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind. Die Master-Gemische umfassen Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) sowie dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template, die Primer und die Sonde hinzugefügt werden.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet die Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Empfindlichkeit der PCR, während dUTP und UDG in der Mischung vor Verschleppungskontamination schützen. Die Luminaris Color Probe qPCR Master Mixe werden durch einen inerten blauen Farbstoff und einen separaten gelben Probenpuffer supplementiert, der einen gelben Farbstoff enthält. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün.
Die Verwendung von Luminaris Color Probe qPCR-Mastergemische in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, empfindliche und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Templates. Individuelle Formulierungen von Luminaris Color Probe qPCR-Mastergemischen mit ROX als passiven Referenzfarbstoff in verschiedenen Konzentrationen sind für die meisten qPCR-Plattformen erhältlich.
  • Spezifität keine Primer-Dimere
  • Empfindlichkeit erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
  • Großer linearer Bereich präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort gebrauchsfertiges Mastergemisch (2x)
  • Blue Master Mix und gelber Probenpuffer für einfaches Pipettieren
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Versionen mit vorgemischtem ROX für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix (2x) und Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix (2x) enthalten verschiedene Mengen von ROX passivem Referenzfarbstoff für bestimmte Echtzeit-Plattformen.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Luminaris Color Probe qPCR Mastergemische umfassen Heißstart-Taq-Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten PCR-Puffer mit blauem Farbstoff
  • 40x gelber Probenpuffer mit gelbem Farbstoff
  • Nukleasefreies Wasser
Empfohlen für:
Genexpressionsanalyse; siRNA-Validierung; Genotypisierung; Nachweis von Pathogenen
Spezifikation
Spezifikation
Contains:
• 2 x 1.25 mL Luminaris Color Probe Low ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG and dNTPs (with dUTP) in an optimized PCR buffer with a blue dye; sufficient for 250 x 20 μL reactions. The master mix contains low concentration of ROX passive reference dye for specific real-time platforms.
• 1 x 1.25 mL 40X Yellow Sample Buffer
• 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Primer-probe
Hoch
Taq DNA-Polymerase
7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
qPCR Master Mix
250 Reaktionen von 20 μl
2x (Luminaris Farbsonde Low ROX qPCR Master Mix), 40x (Gelber Probenpuffer)
DNA, dsDNA
Farbsonde mit niedrigem ROX
Rörchen
qPCR
Standard
Luminaris
250 x 20 µl Reaktionen
Real Time PCR (qPCR), Genotyping, siRNA Validation
250 Reaktionen
2 x 1,25 ml