Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color Probe qPCR Master Mix, low ROX
Optimieren Sie Ihre qPCR mit Sondendetektion mithilfe von standardmäßigen Cycling-Protokollen zusammen mit diesen gebrauchsfertigen Mastermixen mit vorgemischter UDG, mit oder ohne blaue Farbe.
249.00 € - 3800.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Farbsonde mit niedrigem ROX |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-probe |
Format | Rörchen |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13223169
|
Thermo Scientific™
K0341 |
250 x 20 µl Reaktionen |
249.00 €
250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13233169
|
Thermo Scientific™
K0342 |
500 x 20 µl Reaktionen |
484.00 €
500 Reaktionen |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13243169
|
Thermo Scientific™
K0343 |
1250 x 20 μl-Reaktionen |
1148.00 €
1250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13253169
|
Thermo Scientific™
K0344 |
5000 x 20 μl-Reaktionen |
3800.00 €
5000 Reaktionen |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die Luminaris Color Probe und Luminaris Probe qPCR Master Mixe sind universelle, gebrauchsfertige Lösungen, die für die qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind. Die Master-Gemische umfassen Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) sowie dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template, die Primer und die Sonde hinzugefügt werden.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet die Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Empfindlichkeit der PCR, während dUTP und UDG in der Mischung vor Verschleppungskontamination schützen. Die Luminaris Color Probe qPCR Master Mixe werden durch einen inerten blauen Farbstoff und einen separaten gelben Probenpuffer supplementiert, der einen gelben Farbstoff enthält. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün.
Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Individuelle Formulierungen von Luminaris Color Probe und Luminaris Probe qPCR Master Mixen mit ROX als passiven Referenzfarbstoff in verschiedenen Konzentrationen sind für die meisten qPCR-Plattformen erhältlich.
Die qPCR-Mastergemische Thermo Scientific Luminaris Color Probe qPCR sind universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind. Die Master-Gemische umfassen Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) sowie dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template, die Primer und die Sonde hinzugefügt werden.In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet die Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Empfindlichkeit der PCR, während dUTP und UDG in der Mischung vor Verschleppungskontamination schützen. Die Luminaris Color Probe qPCR Master Mixe werden durch einen inerten blauen Farbstoff und einen separaten gelben Probenpuffer supplementiert, der einen gelben Farbstoff enthält. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün.
Die Verwendung von Luminaris Color Probe qPCR-Mastergemische in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, empfindliche und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Templates. Individuelle Formulierungen von Luminaris Color Probe qPCR-Mastergemischen mit ROX als passiven Referenzfarbstoff in verschiedenen Konzentrationen sind für die meisten qPCR-Plattformen erhältlich.
Spezifität keine Primer-Dimere
Empfindlichkeit erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
Großer linearer Bereich präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
Reproduzierbarkeit und Komfort gebrauchsfertiges Mastergemisch (2x)
- Blue Master Mix und gelber Probenpuffer für einfaches Pipettieren
- UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
- Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
- Versionen mit vorgemischtem ROX für verschiedene Echtzeit-Plattformen
- Standard-Zyklusprotokolle
Im Lieferumfang enthalten:
- Luminaris Color Probe qPCR Mastergemische umfassen Heißstart-Taq-Polymerase, UDG und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten PCR-Puffer mit blauem Farbstoff
- 40x gelber Probenpuffer mit gelbem Farbstoff
- Nukleasefreies Wasser
Empfohlen für:
Genexpressionsanalyse; siRNA-Validierung; Genotypisierung; Nachweis von Pathogenen
Spezifikation
Farbsonde mit niedrigem ROX | |
Rörchen | |
qPCR | |
Standard | |
Luminaris | |
Real Time PCR (qPCR), Genotyping, siRNA Validation | |
DNA, dsDNA |
Primer-probe | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
qPCR Master Mix | |
2x (Luminaris Farbsonde Low ROX qPCR Master Mix), 40x (Gelber Probenpuffer) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.