Learn More
LY2794193, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16477647
Marke: Medchem Express HY119243
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM; hmGlu2 Ki=412 nM,EC50=47.5 nM).
LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LY2794193
CAS 2173037-97-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H18N2O6
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 3.33 mg/mL (9.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.98 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH)
SMILES O=C([C@@]1(N)[C@]2([H])[C@@H](C(O)=O)[C@]2([H])[C@@H](NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 334.32
Formelmasse 334.32
Reinheit (%) 95.46%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.