Learn More
LY2811376, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464996
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16464996
Marke: Medchem Express HY10472
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress LY2811376 is the first orally available non-peptidic β-secretase (BACE1) inhibitor with IC50 of 239 nM-249 nM, that acts to decrease Aβ secretion with EC50 of 300 nM, and demonstrates to have 10-fold selectivity towards BACE1 over BACE2, and more than 50-fold inhibition over other aspartic proteases including cathepsin D, pepsin, or renin.
LY2811376 is the first orally available non-peptidic β-secretase (BACE1) inhibitor with IC50 of 239 nM-249 nM, that acts to decrease Aβ secretion with EC50 of 300 nM, and demonstrates to have 10-fold selectivity towards BACE1 over BACE2, and more than 50-fold inhibition over other aspartic proteases including cathepsin D, pepsin, or renin.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LY2811376
CAS 1194044-20-6
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14F2N4S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (96.77 mM)
SMILES FC1=C(C2=CN=CN=C2)C=C([C@]3(C)CCSC(N3)=N)C(F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 320.36
Formelmasse 320.36
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.