Learn More
LY310762, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495728
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16495728 10 mg -
16411897 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16495728 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13527
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LY310762
CAS 192927-92-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H28ClFN2O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 18.33 mg/mL (42.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCN2CCC(C(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)C4=C(C=CC=C4)C1(C)C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 430.94
Formelmasse 430.94
Reinheit (%) 99.84%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation