Learn More
LY341495, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16443766 25 mg -
16440628 5 mg 5 Milligramm
16428188 10 mg 10 Milligramm
16400366 2 mg 2 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16443766
Marke: Medchem Express HY70059
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress LY341495 is a metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist with IC50s of 21 nM, 14 nM, 7.8 μM, 8.2 μM, 170 nM, 990 nM, 22 μM for mGlu2, mGlu3, mGlu1a, mGlu5a, mGlu8, mGlu7, and mGlu4 receptors, respectively.
LY341495 is a metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist with IC50s of 21 nM, 14 nM, 7.8 μM, 8.2 μM, 170 nM, 990 nM, 22 μM for mGlu2, mGlu3, mGlu1a, mGlu5a, mGlu8, mGlu7, and mGlu4 receptors, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LY341495
CAS 201943-63-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19NO5
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6 mg/mL (16.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H]1[C@H](C1)[C@@](N)(CC2C3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=CC=C4)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 353.37
Formelmasse 353.37
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation