Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B,96-Well Racks (1.2ml)
Enthält 0.1 mm-Silikasphären. Wird hauptsächlich für die Lyse grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet und bricht auch Pilzgewebe und Sporen auf. Lysing Matrix B kann auch als Zusatzstoff zum Aufbrechen durch Ultraschallbehandlung eingesetzt werden.
Marke: MP Biomedicals™ 116981010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Lysematrix B, 96-Röhrchengestell wird mit 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen geliefert, die mit 0,1 mm-Silikakugeln vorgefüllt sind. Zur Verwendung mit dem FastPrep-96 Gerät oder ähnlichen Beads.
- Schlauchgröße: 96-Röhrchengestell
- Probentypen: Grampositive und negative Bakterien, Pilzgewebe, Sporen
- Matrix-Zusammensetzung: 0,1 mm-Silikasphären
Spezifikation
Silikasphären | |
Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe | |
FastPrep-96 oder ähnliche Beads | |
1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen | |
10 Packungen | |
Weniger als 80 mg pro Präparation |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
Lysematrix B | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.