Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B,96-Well Racks (1.2ml)
Enthält 0.1 mm-Silikasphären. Wird hauptsächlich für die Lyse grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet und bricht auch Pilzgewebe und Sporen auf. Lysing Matrix B kann auch als Zusatzstoff zum Aufbrechen durch Ultraschallbehandlung eingesetzt werden.
1894.22 €
Spezifikation
Bead-Typ | Silikasphären |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Probentyp | Bakterien, Fungi, Soil, Animal Tissues |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep-96 oder ähnliche Beads |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15113063
|
MP Biomedicals™
116981010 |
10 Packungen |
1894.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Probentyp: Bakterien, Sporen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
Spezifikation
Silikasphären | |
Bakterien, Fungi, Soil, Animal Tissues | |
FastPrep-96 oder ähnliche Beads | |
1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen | |
RNase-frei |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
Lysematrix B | |
Weniger als 80 mg pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.