Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix Y, Großpackung
Vorrangig zur Lyse grampositiver und -negativer Bakterien, von Pilzgewebe und Sporen, Hefen, Schimmelpilzen, Fadenalgen und Biofilm geeignet.
Marke: MP Biomedicals™ 116540437
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Anwendungen: Lysematrix Y wird vorrangig zur Lyse grampositiver und -negativer Bakterien, von Pilzgewebe und Sporen, Hefen, Schimmelpilzen, Fadenalgen und Biofilm verwendet.
- Die Beads verfügen über eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert.
Spezifikation
0,5 mm-Yttria-stabilisierte Zirkonoxid-Beads | |
Hefe, Pilze, Algen | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
1 kg |
0,5 mm-Yttria-stabilisierte Grinding Beads, Y-Matrix | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix Y |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.