Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix Y, Großpackung
Vorrangig zur Lyse grampositiver und -negativer Bakterien, von Pilzgewebe und Sporen, Hefen, Schimmelpilzen, Fadenalgen und Biofilm geeignet.
585.12 € - 940.22 €
Spezifikation
Bead-Typ | 0,5 mm-Yttria-stabilisierte Zirkonoxid-Beads |
---|---|
Probentyp | Hefe, Pilze, Algen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
Matrix | Lysematrix Y |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17496473
|
MP Biomedicals™
116540437 |
1 kg |
940.22 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15782282
|
MP Biomedicals™
116540436 |
500 g |
585.12 €
500 Gramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Besteht aus Yttrium-stabilisierten Zirconiumoxid-Beads mit 0,5 mm Durchmesser
- Y2O3 + ZrO2 hat eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert
Spezifikation
0,5 mm-Yttria-stabilisierte Zirkonoxid-Beads | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix Y |
Hefe, Pilze, Algen | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.