Learn More
m-Acetotoluidid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | m-Acetotoluidide |
Schmelzpunkt | 65°C to 67°C |
Siedepunkt | 303°C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H4NHC(O)CH3 |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15, 72 |
Formelmasse | 149.19 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- m-Acetotoluidide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.