Learn More
Hamilton™ Manuelle HPLC-Spritzen mit zementierter Nadel
Speziell für die manuelle oder automatische Injektion in Hochdruckanschlüsse mit Rheodyne™, Valco™, Beckman™ und SSI™ Ventilen entwickelt.
1900.00 €
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 22 s ga. |
---|---|
Länge (metrisch) Kanüle | 51 mm |
Art der Kanülenspitze | 3 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11598044
|
Hamilton™
DS80365 |
10 μl | Zementiert |
1900.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11568054
|
Hamilton™
DS81175 |
250 μl | Zementierter Luer-Konus |
1900.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Die Nadel ist stumpf und elektropoliert, um glatt in den Injektionsanschluss zu gleiten
- Erhältlich als zementierte Standardnadel oder als zementierte Nadel mit Luer-Spitze
- 51 mm Länge mit Spitzentyp 3
Spezifikation
22 s ga. | |
51 mm | |
3 |