Learn More
MAO-IN-1, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Milligramm
Beschreibung
MAO-IN-1 is a monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MAO-IN-1 |
| CAS | 124991-40-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H19ClO4 |
| Menge | 1 mg |
| SMILES | O[C@@H](COC)COC1=CC=C(OCC2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 322.78 |
| Formelmasse | 322.78 |
| Reinheit (%) | 99.0% |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.