Learn More
Maprotiline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492136
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16492136 500 mg -
16428316 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492136 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0444
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maprotiline hydrochloride
CAS 10347-81-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H24ClN
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (265.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2.2 mg/mL (7.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCCCC1(CC2)C3=CC=CC=C3C2C4=CC=CC=C14.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 313.86
Formelmasse 313.86
Reinheit (%) 99.43%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation