Learn More
Invitrogen™ Human MARK3, GST Tag Recombinant Protein
MARK3 is a member of a group of kinases known to regulate cell polarity via phosphorylation of microtubule-associated proteins (MAPs).
Marke:  Invitrogen™ PV4820
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15448763
  • 12820.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MARK3 is a member of a group of kinases known to regulate cell polarity via phosphorylation of microtubule-associated proteins (MAPs).
Spezifikation
Spezifikation
NP_002367.3
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol
1mg
RUO - research use only
MARK3
Human
GST Tag
Frozen
Nuclear Receptor Assay
108.9 kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus