Learn More
Invitrogen™ Human MARK3, GST Tag Recombinant Protein
MARK3 is a member of a group of kinases known to regulate cell polarity via phosphorylation of microtubule-associated proteins (MAPs).
626.00 € - 12820.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002367.3 |
---|---|
Molekulargewicht | 108.9 kDa |
Gen-Alias | MARK3 |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15438693
|
Invitrogen™
PR8905A |
100μg |
2030.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15448763
|
Invitrogen™
PV4820 |
1mg |
12820.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10628703
|
Invitrogen™
PV4819 |
10 μg |
626.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MARK3 is a member of a group of kinases known to regulate cell polarity via phosphorylation of microtubule-associated proteins (MAPs).Spezifikation
NP_002367.3 | |
MARK3 | |
Recombinant | |
Baculovirus |
108.9 kDa | |
Human | |
GST Tag |