Learn More
Maropitant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483068
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16483068
Marke: Medchem Express HY10053
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Maropitant is a selective and orally active neurokinin (NK1) receptor antagonist. Maropitant acts by blocking the binding of substance P within the emetic center and the chemoreceptor trigger zone (CRTZ). Maropitant is highly effective in preventing vomiting.
Maropitant is a selective and orally active neurokinin (NK1) receptor antagonist. Maropitant acts by blocking the binding of substance P within the emetic center and the chemoreceptor trigger zone (CRTZ). Maropitant is highly effective in preventing vomiting.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maropitant
CAS 147116-67-4
Farbe Pink
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H40N2O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (71.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(OC)C(CN[C@@H]2[C@H](C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)N5CCC2CC5)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 468.67
Formelmasse 468.67
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.