Learn More
Masterflex™ Masterflex
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Kraftstoffen und Industrieschmierstoffen. Cole Parmer™ Masterfelx™ Tygon™ Fuel & Lubricant I/P™ Präzisionsschläuche eignen sich hervorragend für den Transfer von Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
Marke: Masterflex™ 06401-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Entspricht USP-Klasse V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
- Ozon- und UV-beständig
- Niedrige Extrahierbarkeit
- Gelb durchscheinende hohe Dielektrizitätskonstante
- Thermoplastisch
- PVC-basiertes Material mit Plastifizierer
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Thermoplastisch | |
Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis | |
Je 1 | |
0.02 bis 13 l/min | |
7 m | |
Durchscheinend gelb | |
510 mm |
12.7 mm | |
1500 cm | |
–37 °C | |
82 | |
1/2 in. | |
Niedrig | |
20 psi | |
74 °C |