Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Silikon Platinum Pumpenschläuche
Mit diesen hochleistungsfähigen Pumpenschläuchen aus Silikon gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Masterflex™ L/S™; BioPharm™ hochleistungsfähige, platinvernetzte Silikon-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyse-Anwendungen.
408.00 € - 717.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | BioPharm (platinvernetztes Silikon) |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11751009
|
Masterflex™
96420-15 |
15 |
515.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11761009
|
Masterflex™
96420-24 |
24 |
717.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11771009
|
Masterflex™
96420-35 |
35 |
605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11781009
|
Masterflex™
96420-36 |
36 |
408.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Platinvernetzte Silikon-Pumpenschläuche sind die beste Wahl für Druck- und Sauganwendungen sowie beim Arbeiten mit viskosen Flüssigkeiten oder wenn eine lange Lebensdauer gefordert ist.- Erfüllt USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Geringe Absorption; ausgezeichnete Biokompatibilität
- Sehr geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen sowie Wetter-, Ozon-, Korona- und Strahlungsbeständigkeit
- Rezeptur: Tygon® 3350 Silikon, platinvernetzt
- Extrem glatt, minimiert das Wachstum von Bakterien
- geeignet für geringe bis mittlere Konzentrationen von Basen, Salzen und Alkoholen
- Transparent, geruchlos, geschmacksneutral und nicht toxisch
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
BioPharm (platinvernetztes Silikon) | |
F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen | |
Transparent |
Ja | |
7.6 m | |
–59°C | |
232 °C |