Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche
Zum Pumpen mit einem Dauerdruck bis zu 40 psi. Cole Masterflex™ Tygon E-LFL Pumpenschläuche sind ungiftig und nicht-hämolytisch und zeichnen sich durch ihre hervorragende Biokompatibilität aus. Gewährleisten eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen.
Marke: Masterflex™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pumpen bei Dauerbetriebsdrücken bis 40 psi.Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche sind ungiftig, nicht hämolytisch und weisen eine ausgezeichnete Biokompatibilität auf.Sorgt für eine längere Lebensdauer mit peristaltischen Schlauchpumpen.
- Hochleistungspumpschlauch für anspruchsvolle Anwendungen
- Längste Haltbarkeit aller Tygon Rezepturen
- Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen und geringe Gasdurchlässigkeit
- Lange Haltbarkeit, passt enganliegend auf Glas und Metall, in engem Radius biegbar, transparent und nicht toxisch
- Konform mit USP Klasse VI, Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
- 175.300, EU-Lebensmitteln, REACH (ohne DEHP), RoHS-konform, ADCF-konform
- Temperaturbereich: -46 bis 74 °C (-51 bis 165 °F )
- Durch Ethylenoxid oder Autoklav für 30 Minuten bei 121° C (250 °F), 1 bar(15 psi) sterilisieren
- Nach dem Autoklavieren bei nicht mehr als 66 °C (150 °F) für 2 zu2 trocknen
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
6.4 mm | |
7.62 m | |
-46 °C | |
24 | |
1/4 in. | |
Ja | |
40 psi | |
74 °C |
Autoklavierbar | |
Tygon E-LFL | |
Für allgemeine Laboranwendungen für eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen | |
Je 1 x | |
2.8 bis 1700 ml/min | |
8.8 m | |
Durchsichtig | |
140 mbar |