Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-LFL Pumpenschläuche
Zum Pumpen mit einem Dauerdruck bis zu 40 psi. Cole Masterflex™ Tygon E-LFL Pumpenschläuche sind ungiftig und nicht-hämolytisch und zeichnen sich durch ihre hervorragende Biokompatibilität aus. Gewährleisten eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen.
176.00 € - 328.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Tygon E-LFL |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen für eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12873383
|
Masterflex™
06440-16 |
16 |
176.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12813393
|
Masterflex™
06440-24 |
24 |
316.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12853393
|
Masterflex™
06440-36 |
36 |
328.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Pumpen bei Dauerbetriebsdrücken bis 40 psi.Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche sind ungiftig, nicht hämolytisch und weisen eine ausgezeichnete Biokompatibilität auf.Sorgt für eine längere Lebensdauer mit peristaltischen Schlauchpumpen.
- Hochleistungspumpschlauch für anspruchsvolle Anwendungen
- Längste Haltbarkeit aller Tygon Rezepturen
- Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen und geringe Gasdurchlässigkeit
- Lange Haltbarkeit, passt enganliegend auf Glas und Metall, in engem Radius biegbar, transparent und nicht toxisch
- Konform mit USP Klasse VI, Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
- 175.300, EU-Lebensmitteln, REACH (ohne DEHP), RoHS-konform, ADCF-konform
- Temperaturbereich: -46 bis 74 °C (-51 bis 165 °F )
- Durch Ethylenoxid oder Autoklav für 30 Minuten bei 121° C (250 °F), 1 bar(15 psi) sterilisieren
- Nach dem Autoklavieren bei nicht mehr als 66 °C (150 °F) für 2 zu2 trocknen
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
Tygon E-LFL | |
Für allgemeine Laboranwendungen für eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen | |
Je 1 | |
Transparent | |
74 °C |
Ja | |
7.62 m | |
-46 °C | |
Ja | |
140 mbar |