Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 2, mit Zertifizierung
Aus Kalknatronglas mit geprägten Strahlen
Marke: MBL PRA824ASWC
25.46 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Kalibriert auf Abgabe von Null am oberen Rand bis zu jeder beliebigen Graduierungslinie an der Schulter
- Jede Pipette ist so kalibriert, dass sie mit einer Wartezeit von +5 s abgibt
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat über die tatsächlich abgegebene Menge und die Rückführbarkeit auf nationale Normen
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten
- Die Graduierungen in permanenter Bernsteinfärbung werden in das Glas eingeschmolzen, um höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe zu gewährleisten
Spezifikation
ISO 835 | |
Ja | |
2/Pckg. | |
5 mL |
Kalknatronglas | |
0.05 ml | |
± 0.03 ml | |
Messpipette |