Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 2, mit Zertifizierung
Aus Kalknatronglas mit geprägten Strahlen
26.00 € - 39.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 835 |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Menge | 2/Pckg. |
Typ | Messpipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12454731
|
MBL
PRA826ASWC |
10 ml | 0.1 ml |
27.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12474731
|
MBL
PRA828ASWC |
25 mL | 0.1 ml |
39.20 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12494721
|
MBL
PRA820ASWC |
1 ml | 0.01 ml |
26.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12414731
|
MBL
PRA822ASWC |
2 mL | 0.02 ml |
26.65 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12434731
|
MBL
PRA824ASWC |
5 mL | 0.05 ml |
26.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Kalibriert auf Abgabe von Null am oberen Rand bis zu jeder beliebigen Graduierungslinie an der Schulter
- Jede Pipette ist so kalibriert, dass sie mit einer Wartezeit von +5 s abgibt
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat über die tatsächlich abgegebene Menge und die Rückführbarkeit auf nationale Normen
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten
- Die Graduierungen in permanenter Bernsteinfärbung werden in das Glas eingeschmolzen, um höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe zu gewährleisten
Spezifikation
ISO 835 | |
Ja | |
Messpipette |
Kalknatronglas | |
2/Pckg. |