Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 3
Entspricht ISO 835. MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 3, werden aus Kalknatronglas gefertigt und sind mit einem robusten Rand versehen.
Marke: MBL PRA830B
21.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Kalibriert für eine Volumenabgabe von der Null oben bis zu jeder Graduierungslinie hinunter bis zur Düse
- Graduierungen in dauerhafter Bernsteinfarbe, die beständig gegen aggressive Reinigungslösungen ist
Spezifikation
Volumenabgabe | |
Kalknatronglas | |
0.01 ml | |
±0.01 ml | |
1 ml |
ISO 835 | |
Ja | |
5 Pckg. | |
Gelb | |
Messpipette |