Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 3
Entspricht ISO 835. MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 3, werden aus Kalknatronglas gefertigt und sind mit einem robusten Rand versehen.
22.70 € - 41.15 €
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenabgabe |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 835 |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Menge | 5 Pckg. |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12623042
|
MBL
PRA836B |
10 ml |
25.05 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12603042
|
MBL
PRA830B |
1 ml |
22.95 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12434741
|
MBL
PRA838B |
25 mL |
41.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12613042
|
MBL
PRA834B |
5 mL |
22.85 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12590046
|
MBL
PRA832B |
2 mL |
22.70 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kalibriert für eine Volumenabgabe von der Null oben bis zu jeder Graduierungslinie hinunter bis zur Düse
- Graduierungen in dauerhafter Bernsteinfarbe, die beständig gegen aggressive Reinigungslösungen ist
Spezifikation
Volumenabgabe | |
Kalknatronglas | |
5 Pckg. |
ISO 835 | |
Ja |