Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse B
Die Konstruktion aus Kalknatronglas mit bruchsicher verstärkten Spitzen entspricht ISO 648 und DIN 12690. MBL™ Vollpipetten der Klasse B sind mit einer Markierung in permanenter Bernsteinfarbe versehen, die in die Glasoberfläche eingearbeitet und so besonders beständig gegen Chemikalien ist. Auf Volumenabgabe kalibriert.
Brand: MBL PRA702B
18.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Description
- Entspricht ISO 648 und DIN 12690
- Auf Volumenabgabe kalibriert
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, verhindert Bruchschäden
- Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, in das Glas eindiffundiert und daher mit hoher chemischer Beständigkeit
Specifications
Volumenabgabe | |
Klasse B | |
Ja | |
5/Pckg. | |
Orange | |
Pipette |
ISO 648, DIN 12690 | |
Kalknatronglas | |
Bernsteinfarben | |
±0.02 ml | |
2 ml |