Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse B
Die Konstruktion aus Kalknatronglas mit bruchsicher verstärkten Spitzen entspricht ISO 648 und DIN 12690. MBL™ Vollpipetten der Klasse B sind mit einer Markierung in permanenter Bernsteinfarbe versehen, die in die Glasoberfläche eingearbeitet und so besonders beständig gegen Chemikalien ist. Auf Volumenabgabe kalibriert.
Marke: MBL PRA704B
17.73 EUR gültig bis 2024-11-01
Benutzen Sie den Promotions-Code "21717" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 648 und DIN 12690
- Auf Volumenabgabe kalibriert
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, verhindert Bruchschäden
- Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, in das Glas eindiffundiert und daher mit hoher chemischer Beständigkeit
Spezifikation
Volumenabgabe | |
Klasse B | |
Ja | |
5/Pckg. | |
Weiß | |
Vollpipette |
ISO 648, DIN 12690 | |
Kalknatronglas | |
Braun | |
±0.03 ml | |
5 ml |