Learn More
Lovibond™ Ersatzreagenzien für MC500, MD600 Kolorimeter: pH-Wert
Zur Verwendung mit MC500 und MD600 Mehrparameter-Kolorimeter
Marke: Lovibond™ 511770BT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Spezifikation
Orange | |
5,1 | |
Wasserqualitätsanalyse | |
100 | |
Phenolrot |
Natriumchlorid 90 bis 100 %, ungefährliche Komponenten < bis 2 % | |
Tablet | |
MC500, MD600, SC450, MD100 Pool-Kontrolllinie, Aquapro3 und Aquapro6 Photometer und Scuba II elektronische Pool-Tester | |
20 °C | |
Phenolrot Photometer-Tabletten |