Learn More
Lovibond™ Ersatzreagenzien für MC500, MD600 Kolorimeter: pH-Wert
Zur Verwendung mit MC500 und MD600 Mehrparameter-Kolorimeter
14.40 € - 24.40 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
---|---|
Lagerungsbedingungen | 20 °C |
Testmethode | Phenolrot |
Produktcode | Marke | Farbe | Format | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Format | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11312530
|
Lovibond™
511770BT |
Orange | Tablet | 5,1 |
24.40 €
100 Tabletten |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10639973
|
Lovibond™
471040 |
Rot | Flüssig | 7,7 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Spezifikation
Wasserqualitätsanalyse | |
20 °C | |
Phenolrot |