Learn More
mCherry Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
307.00 € - 601.00 €
Spezifikation
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Isotype IgG
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18709643
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-25157SS
307.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18025544
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-25157
0.1 mL
601.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
mCherry Polyclonal specifically detects mCherry in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Live Imaging Microscopy, Knockdown Validated, Fluorescence Imaging.
Spezifikation
Spezifikation
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
IgG
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.