Learn More
MD2-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480999
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16480999
Marke: Medchem Express HY103483
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).
MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MD2-IN-1
CAS 111797-22-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22O6
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (139.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 358.39
Formelmasse 358.39
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.