Learn More
MDR-1339, MedChemExpress
MedChemExpress MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
Marke: Medchem Express HY-14503
Beschreibung
MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.Spezifikation
MDR-1339 | |
White | |
C20H22O4 | |
DWK-1339 | |
COCCCC1=CC=C(OC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C3)C3=C1 | |
326.39 | |
Research | |
Neuroscience-Neurodegeneration |
1018946-38-7 | |
Research | |
100 mg | |
DMSO : 50 mg/mL (153.19 mM; Need ultrasonic) | |
326.39 | |
98.03% | |
Solid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only