Learn More
MDR-1339, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16482217 50 mg -
16496078 10 mg -
16466476 100 mg -
16463426 25 mg 25 Milligramm
16438687 5 mg 5 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16482217
Marke: Medchem Express HY14503
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MDR-1339
CAS 1018946-38-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22O4
Menge 50 mg
Synonym DWK-1339
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (153.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCC1=CC=C(OC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C3)C3=C1
Molekulargewicht (g/mol) 326.39
Formelmasse 326.39
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration